Learn More
Atrow™ Rack
Marca: Atrow™ 874068
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Especificaciones
Revestimiento blanco Rilsan | |
4 x 6 | |
Tubo de ensayo corto de 16, 18 y 20 mm de diámetro | |
176 mm |
Gradilla | |
Tubos (24) | |
1 unidad | |
100 mm |