Learn More
Invitrogen™ Rabbit MMP-9 ELISA Kit
Rabbit MMP-9 quantitates rabbit MMP-9 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ ER13RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Rabbit MMP-9 quantitates rabbit MMP-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit MMP-9.
La MMP9 (metalopeptidasa de la matriz 9, GELB, CLG4B) es una metaloproteinasa de matriz, una familia de endopeptidasas dependientes del zinc y el calcio que degradan las proteínas de la matriz extracelular. La MMP9 se secreta como un zimógeno 92 kDa y la escisión de pro-MMP9 da como resultado la enzima activa con un peso molecular de 82 kDa. La MMP9 tiene un dominio de unión de gelatina que consiste en tres unidades de fibronectina tipo II, un dominio catalítico que contiene el sitio de unión de zinc, un dominio homólogo de colágeno tipo V rico en prolina y un dominio similar a la hemopexina. La MMP9 es producida por monocitos, macrófagos, neutrófilos, queratinocitos, fibroblastos, osteoclastos y células endoteliales, y participa en las respuestas inflamatorias, la remodelación de tejidos, la cicatrización de heridas, el crecimiento de tumores y las metástasis. El MMP9 es suministrada por células derivadas de la médula ósea y contribuye a la carcinogénesis de la piel. Además, la MMP9 degrada los colágenos tipo IV y V. Los estudios en monos rhesus sugieren que la enzima participa en la movilización inducida por la IL-8 de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, y los estudios en murinos sugieren un papel en la remodelación del tejido asociado al tumor. Los estudios han demostrado que la MMP9 elevada se asocia con la progresión de la fibrilación auricular idiopática y el aneurisma aórtico.Especificaciones
Metaloproteinasa-9 de matriz de 67 kDa; metaloproteinasa-9 de matriz de 82 kDa; gelatinasa de 92 kDa; colagenasa de tipo IV de 92 kDa; gelatinasa de 92 kD; colagenasa de tipo IV de 92 kD; gelatinasa de tipo IV de 92 kDa; colagenasa de tipo IV de 92 kDa; AW743869; B/MMP9; CLG4B; colagenasa tipo IV; colagenasa tipo IV de 92 kDa; FJ05a08; Gel B; Gelatinasa B; Gelatinasa B; GELB; Macrófago gelatinasa; MANDP2; matriz metalo proteasa; matriz metalopeptidasa 9; matriz metalopeptidasa 9 (gelatinasa B, 92 kDa gelatinasa, 92 kDa colagenasa tipo IV); matriz metaloproteinasa 9; matriz metaloproteinasa 9 (gelatinasa B 92-kDa colagenasa tipo IV); matriz metaloproteinasa 9 (Da), colagenasa tipo B 92 kDa, colagenasa tipo IV, colagenasa Metaloproteinasa de matriz 9 (gelatinasa B, matriz de 92 kDa metaloproteinasa 9 (gelatinasa B, gelatinasa de 92 kDa, colagenasa de 92 kDa tipo IV); metaloproteinasa de matriz 9 (gelatinasa B, colagenasa de 92 kDa tipo IV); metaloproteinasa de matriz9; metaloproteinasa | |
61 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
MMP9 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 61 a 15 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P41246 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl | |
MMP-9 | |
4 h 45 min |