Learn More
RAB10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27094-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16825385
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RAB10 belongs to the RAS superfamily of small GTPases. RAB proteins localize to exocytic and endocytic compartments and regulate intracellular vesicle trafficking.
Especificaciones
Especificaciones
RAB10
Polyclonal
Unconjugated
RAB10
RAB10, Ras related protein Rab 10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10890
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P61026
RAB10
RAB10 Fusion Protein Ag25830