missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine

NMR chiral shift reagent

Marca:  Alfa Aesar™ 022684.77

Detalles adicionales : CAS : 69632-32-2 Peso : 0.00010kg

Cantidad. 0.1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15496055

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identifiants chimiques

69632-32-2
315.285
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
2794133
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
C15H13N3O5
MFCD00010866
r---n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-phenylethylamine, 3,5-dinitro-n-1r-1-phenylethyl benzamide, r---3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, 3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide #, n-r-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-.alpha.-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1r-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
3,5-dinitro-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzamide

Spécification

(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
White to Yellow
0.1g
C15H13N3O5
r---n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-phenylethylamine, 3,5-dinitro-n-1r-1-phenylethyl benzamide, r---3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, 3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide #, n-r-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-.alpha.-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1r-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
315.285
315.28
−48°C (c=1 in Acetone)
158°C to 160°C
69632-32-2
MFCD00010866
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
3,5-dinitro-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzamide
2794133
Crystalline
Vidéos
FDS Documents