Learn More
(R)-(-)-Epiclorohidrina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 405.00€
CAS | 51594-55-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5ClO |
Peso molecular (g/mol) | 92.52 |
Número MDL | MFCD00077759 |
Clave InChI | BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N |
Sinónimo | r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane |
PubChem CID | 2734062 |
ChEBI | CHEBI:18662 |
Nombre IUPAC | (2R)-2-(clorometil)oxirano |
SMILES | ClC[C@H]1CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11359045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14198.03 |
1 g |
56.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11369045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14198.06 |
5 g |
140.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14198.14 |
25 g |
405.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
51594-55-9 | |
92.52 | |
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N | |
2734062 | |
(2R)-2-(clorometil)oxirano |
C3H5ClO | |
MFCD00077759 | |
r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane | |
CHEBI:18662 | |
ClC[C@H]1CO1 |
Especificaciones
(R)-(-)-Epichlorohydrin | |
1.18 | |
32°C (90°F) | |
1.438 | |
UN2023 | |
r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane | |
−35° (c=1 in Methanol) | |
(2R)-2-(clorometil)oxirano | |
2734062 | |
92.53 |
51594-55-9 | |
116°C to 117°C | |
C3H5ClO | |
MFCD00077759 | |
1420785 | |
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N | |
ClC[C@H]1CO1 | |
92.52 | |
CHEBI:18662 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H331-H350-H314-H226-H317
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause cancer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311-H314-H317-H350
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:EPICLOROHIDRINA
missing translation for 'einecsNumber' : 424-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : RR0427000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
RUO – Research Use Only