Learn More
(R)-(-)-Epiclorohidrina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379045 25 g 25 g
11359045 1 g 1 g
11369045 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14198.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51594-55-9
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Número MDL MFCD00077759
Clave InChI BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
Nombre IUPAC (2R)-2-(clorometil)oxirano
SMILES ClC[C@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Epichlorohydrin
Densidad 1.18
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN2023
Beilstein 1420785
Rotación óptica −35° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza ≥98%