Learn More
Ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid is used as catalyst or pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(Fmoc-amino) propiónico se utiliza como catalizador o intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El ácido (R)-3-(boc-amino)-2-(Fmoc-amino) propiónico se utiliza como catalizador o intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.46 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |