Learn More
(R)-1-Boc-3-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.90€ - 277.00€
CAS | 143900-43-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H19NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 201.266 |
Número MDL | MFCD04115306 |
Clave InChI | UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N |
Sinónimo | r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine |
PubChem CID | 1514398 |
Nombre IUPAC | terc-butil (3R)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15469297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52556.03 |
1 g |
72.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15479297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52556.06 |
5 g |
277.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine has been used as a reactant for the synthesis of piperidinyl and pyrrolidinyl butyrates. It has also been used for the synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa (R)-1-boc-3-hidroxipiperidina se ha utilizado como reactivo para la síntesis de butirato piperidinilo y butirato pirrolidinilo. También se ha utilizado para la síntesis de análogos (-)-S-adenosil-L-homocisteína restringidos (SAH) como inhibidores de la ADN metiltransferasa.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
143900-43-0 | |
201.266 | |
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N | |
1514398 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O |
C10H19NO3 | |
MFCD04115306 | |
r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine | |
terc-butil (3R)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato |
Especificaciones
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine | |
46°C to 50°C | |
C10H19NO3 | |
r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine | |
−23° (c=5 in Methanol) | |
terc-butil (3R)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato | |
1514398 | |
97% |
143900-43-0 | |
104°C (219°F) | |
MFCD04115306 | |
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O | |
201.266 | |
201.27 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H318-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only