Learn More
(R)-1-Boc-3-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479297 5 g 5 g
15469297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52556.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143900-43-0 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine has been used as a reactant for the synthesis of piperidinyl and pyrrolidinyl butyrates. It has also been used for the synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-1-boc-3-hidroxipiperidina se ha utilizado como reactivo para la síntesis de butirato piperidinilo y butirato pirrolidinilo. También se ha utilizado para la síntesis de análogos (-)-S-adenosil-L-homocisteína restringidos (SAH) como inhibidores de la ADN metiltransferasa.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143900-43-0
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD04115306
Clave InChI UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 1514398
Nombre IUPAC terc-butil (3R)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Punto de fusión 46°C to 50°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Cantidad 5 g
Rotación óptica −23° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%