Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Quintix™
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
Marca:  Sartorius QUINTIX2101-1S
2327.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 11.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15376811
  • 2450.00€ / 1 unidad
En stock
para ver el stock
Includes: Adaptador de alimentación universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para equilibrio analítico
Descripción
Descripción
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
  • Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo con la sencilla navegación por menús y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
  • Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
  • Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal; calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
  • El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB “enchufar y trabajar” conexión a una impresora o equipo
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Calibración: Calibración y ajuste interno, totalmente automático y motorizado con nivel de acción configurable; también ofrece externa
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándares: Pesaje; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables.
Aplicaciones especiales de laboratorio: Mezcla; componentes; estadísticas y conversión.
Nota
Los cables USB se pueden adquirir por separado (número de cat. 14558112 o 14558111)
Especificaciones
Especificaciones
BPL, BPF
2,1 kg
100 mg
Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación
30 mg
2101
1,5 s
10°C a 30°C
2 años
21,6 mm
3,7 in.
14,1 in.
10,3 lb.
100/240 V
Mini USB
Pantalla gráfica en color
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Automático
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS
100 mg
50°F a 86°F
Balanza de precisión
8,5 in.
18 cm
9,5 cm
36 cm
4,7 kg
2 w
Certificados
Ver productos accesorios