Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Quintix™
Personalice esta balanza para una gran variedad de tareas de medición de peso. La balanza analítica Sartorius™ Quintix™ ofrece una capacidad de pesaje de 2100 gramos con capacidad de lectura de graduaciones de 0.01 gramos.
Marca: Sartorius™ QUINTIX213-1CEU
3106.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.90000kg
Descripción
La carcasa con base de metal fundido garantiza un pesaje estable y repetible. La carcasa de la balanza tiene un acabado resistente a los productos químicos para facilitar la limpieza.Determine la gravedad específica con la aplicación de densidades incorporada y el gancho de pesaje que hay debajo de la balanza.
Viene de serie con una variedad de programas de aplicaciones integrados, lo que ayuda a simplificar las tareas rutinarias:
- Alternar entre unidades de peso
- Densidad
- Pesaje porcentual
- Comprobación de peso
- Retención de picos
- Recuento de piezas
- La mezcla le permite pesar diversos componentes de una fórmula rápidamente con una trazabilidad del 100 %
- Los componentes le permiten pesar de forma cómoda componentes de una fórmula en recipientes separados y recuperar la cantidad total pesada en cualquier momento
- Las estadísticas le permiten ahorrar trabajo cuando necesita conocer la desviación estándar y otras estadísticas sobre un grupo completo de muestras diferentes, pero no dispone del tiempo para hacer realizar los cálculos numéricos
- La conversión se ocupa de las matemáticas cuando necesita convertir un peso mediante un factor, por ejemplo, para calcular el peso por unidad de superficie
Especificaciones
Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O | |
Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius | |
15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C | |
2 mg | |
213-1CEU | |
3 ppm/K entre 10 y 30 grados C | |
10°C a 30°C | |
Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico | |
216 mm | |
209 mm | |
120 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
210 g | |
1 mg | |
Indicador de nivel de cristal con burbuja de aire para el centrado | |
Plástico ABS, fundición de aluminio | |
1 mg | |
1 s | |
Balanza analítica | |
360 x 216 x 320 mm | |
320 mm | |
360 mm | |
4,9 kg | |
12 - 18 VDC Tensión de entrada | |
0,2 A |