Learn More
Ácido quinolina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
10349-57-2
C10H7NO2
173.171
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
82571
ácido quinolina-6-carboxílico
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
10349-57-2
C10H7NO2
173.171
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
82571
ácido quinolina-6-carboxílico
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Nombre del producto químico o material Quinoline-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%