Learn More
Tapón hueco de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Quickfit™
Utilice este tapón de vidrio con instrumental de vidrio articulado Quickfit™ que cuenta con tomas de vidrio esmerilado estándar. Los tapones huecos de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Azlon&trade son ligeros, resistentes y fáciles de agarrar.
Marca:  Quickfit SB29
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12508875
  • 54.65€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice este tapón de vidrio con el instrumental de vidrio con junta Quickfit™ y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar.Los tapones huecos de vidrio borosilicatado con cabezal plano esmerilado estándar AzlonTM son ligeros, duraderos y fáciles de agarrar.
  • Cumple con los requisitos de juntas cónicas estándar tal como se indica en ISO 383
  • Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
  • Construcción expandida hueca para reducir el peso
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
  • La parte superior del tapón es plana, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
Vidrio de borosilicato
Estándar; 29/32
Durabilidad química y altas temperaturas
Instrumental articulado y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio pulido estándar Quickfit™