Learn More
Pinzas de metal Quickfit™ para juntas esféricas
Finished with corrosion-resistant nickel for durability. Quickfit™ Metal Clamps for Spherical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with ball and socket style joints.
Marca: Quickfit JC35
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Aptas para trabajo a altas temperaturas
- Carga por resorte para garantizar una presión positiva equilibrada tanto en la bola como en la superficie de la junta de rótula
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
2/paquete | |
Abrazadera para unión esférica | |
Metal niquelado | |
Unión esférica de tamaño S35 |