Learn More
Pinzas de metal Quickfit™ para juntas esféricas
Finished with corrosion-resistant nickel for durability. Quickfit™ Metal Clamps for Spherical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with ball and socket style joints.
Marca: Quickfit JC13
63.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
- Aptos para trabajos a altas temperaturas
- Cargado por resorte para garantizar una presión positiva equilibrada en ambas superficies de juntas de rótula y toma
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
5/paq. | |
Abrazadera de articulación esférica | |
Metal niquelado | |
Tamaño de junta esférica S13 |