Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Idóneas para su uso con matraces aforados.
Marca:  Quickfit TRF696
88.16 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12461788
  • 92.80€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
  • El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
  • El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
  • Expandido hueco para reducir el peso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraces volumétricos
24/29
Vidrio
10/paq.
NS 24/29
Vidrio expandido hueco