Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Idóneas para su uso con matraces aforados.
Marca: Quickfit TRF692
56.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
- El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
- El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
- El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
- Expandido hueco para reducir el peso
Especificaciones
Vidrio expandido hueco | |
10/paq. | |
Matraces volumétricos |
12/21 | |
Vidrio | |
NS 12/21 |