Learn More
Quickfit™ Stirrer Guides
Designed to reduce excessive whip in glass stirrer shafts which can lead to breakage.
Marca: Quickfit ST2/33C/SC
466.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- El rodamiento de PTFE está montado en la parte inferior de las guías ST2/33C/SC y ST2/44C/SC para soporte adicional.
- Tiene un brazo lateral con un conector de plástico desmontable para la introducción de gases o la conexión a un suministro de vacío.
Especificaciones
24/29 | |
Conector de tubo, rodamiento de PTFE, conector de plástico desmontable. | |
24/29 |
Para reducir el exceso de fuerza en los ejes de los agitadores de vidrio, que puede conducir a la rotura. | |
300 mm |