Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
Marca: Quickfit SRB60UB
292.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
- Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
- Sin ninguna marca de cerámica
- Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
- Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
Especificaciones
1/Paq. | |
Toma de unión de vidrio | |
3,2mm |
71,5mm (diámetro de vástago), 55mm (diámetro interior) | |
60/46 |