Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
Marca:  Quickfit SRB19UB
51.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12425406
  • 54.15€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
  • Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
  • Sin ninguna marca de cerámica
  • Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
  • Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
19/26
2mm
Toma de unión de vidrio
0,08 in