Learn More
Articulación esférica hembra QuickFit™
Para su uso con articulaciones macho MS.
Marca: Quickfit FS35UB
27.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Para su uso con articulaciones macho MS:
- Empalmes hembra de precisión fabricados según los estándares más estrictos
- Las articulaciones esféricas se fabrican con una longitud aproximada de vástago de 100 mm
Especificaciones
Articulación esférica hembra | |
S35 | |
0,1in | |
2,5mm |