Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. Conecta uniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor. con el adaptador para toma de expansión QuickFit™.
Marca:  Quickfit XA52
69.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427820
  • 73.10€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conecte juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño con el adaptador para toma de expansión QuickFit™
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
Especificaciones
Especificaciones
19/26
Vidrio de borosilicato Pyrex
34/35
Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Adaptador de expansión