Learn More
Quickfit™ Chromatography Column with Ground Cone
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Ground Cone includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. Upper socket can be connected to a solvent reservoir. Lower cone can be connected to stopcock adapter CR3T/23 to control eluent flow.
Marca: Quickfit CR32/20
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Con disco sinterizado de vidrio con 0 porosidad para soportar el empaquetamiento de la columna
- La toma superior se puede conectar a un depósito de disolvente
- El cono inferior se puede conectar al adaptador con llave de paso CR3T/23 para controlar el flujo del eluyente
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
18 mm | |
1/pack | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
Disco sinterizado de vidrio |
Columna para cromatografía | |
310 mm | |
Cono de 19/26, conector hembra de 24/29 |