Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Side Arm And Ground Socket
Filter flasks with precision-ground Quickfit™ socket.
Marca: Quickfit FB500/4
570.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Descripción
- Cumple con ISO 6556.
- Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
- Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
Especificaciones
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
500 ml | |
172 mm | |
105 mm |
Estilo: Erlenmeyer | |
Vidrio de borosilicato | |
29/32 |