Learn More
Tubos de ensayo con toma esmerilada de vidrio de borosilicato QuickFit™
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con conector esmerilado son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el laboratorio.
Marca: Quickfit MF24/1
74.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos.Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con conector esmerilado son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el laboratorio.
- La toma de precisión garantiza un ajuste exacto del tapón
- Los tamaños en los que están disponibles los tubos de ensayo se corresponden con los tapones cónicos huecos de vidrio de borosilicato con cabeza plana Quickfit™
- Solicite los tubos y los tapones por separado
Especificaciones
19 mm | |
Tamaño del tapón: 14/23 | |
100 mm | |
Tapón hueco Quickfit, código de producto en Fisher Scientific 10155824 |
Toma de tierra | |
11 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
5/Paq. |