Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio Quickfit™
Útil para reducir los problemas asociados con la formación de espuma y salpicaduras.
38.80€ - 323.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10871031
|
Quickfit
FF250/3M |
250 ml |
38.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15547830
|
Quickfit
FF100/3M |
100 ml |
190.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15587830
|
Quickfit
FF1L/3M |
1000 ml |
323.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557840
|
Quickfit
FF500/3UM |
500 ml |
276.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12458936
|
Quickfit
FF150/3M |
150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Beschreibung
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con cuello más largo que los matraces Quickfit estándar
Spezifikation
Vidrio borosilicatado | |
Media |