Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio Quickfit™
Código de producto. 10871031
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10871031 250 ml paquete de 2
12458936 150 ml paquete de 2
15547830 100 ml paquete de 10
15587830 1000 ml paquete de 10
15557840 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10871031 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FF250/3M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Útil para reducir los problemas asociados con la formación de espuma y salpicaduras.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Con cuello más largo que los matraces Quickfit estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 150 mm
Estilo de cuello Medio