Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
Marca: Quickfit VB95/04M
660.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Descripción
- Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces QuickFit Büchner
Especificaciones
Embudo de filtración en vacío | |
Vidrio de borosilicato | |
29/32 | |
2 |
500 ml | |
95 mm | |
95 mm |