Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
Marca:  Quickfit VB40/06M
429.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15588000
  • 452.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Embudo de filtración en vacío Büchner con disco sinterizado de vidrio
  • Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
  • Se utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
  • Con cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la filtración directa en matraces Quickfit™ Büchner
Especificaciones
Especificaciones
80 ml
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™
Vidrio de borosilicato
40 mm
3