Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
Marca: Quickfit VB40/02M
429.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces QuickFit Büchner
Especificaciones
Embudo de filtración en vacío Buchner | |
Vidrio de borosilicato | |
24/29 | |
40 mm |
80 ml | |
52 mm | |
Para soluciones de filtración que pueden ser filtradas por papeles de filtro que no son resistentes a determinados ácidos y bases | |
1 |