Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
Marca: Quickfit VB40/08M
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces QuickFit Büchner
Especificaciones
Embudo de filtración en vacío Buchner | |
Vidrio de borosilicato | |
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Para soluciones de filtración que pueden ser filtradas por papeles de filtro que no son resistentes a determinados ácidos y bases | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |
80 mL | |
52 mm | |
24/29 | |
40 mm | |
4 |