Learn More
Contec QuickConnect™ Mop Handles
Interchangeable mop handles, available in carbon fiber, anodized aluminum, stainless steel or fiberglass.
121.36€ - 470.92€
Especificaciones
Código de color | Black |
---|---|
Tipo de producto | Extendable Handle |
Esterilidad | Non-sterile |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17958312
|
Contec
CFH334 |
69 to 334 in. |
470.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17918312
|
Contec
CFH114 |
63 to 114 in. |
177.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17948312
|
Contec
CFH70 |
40 to 70 in. |
121.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17938312
|
Contec
CFH224 |
66 to 224 in. |
335.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
- Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
- A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
- Compatible with all QuickConnect™ frames
- Multiple lengths available
Especificaciones
Black | |
Non-sterile | |
Reusable | |
Carbon Fiber |
Extendable Handle | |
Autoclavable | |
No |