Learn More
Motic™ Cuña de cuarzo
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios POL BA-310
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se emplea comúnmente para mediciones cualitativas de retardo de muestras petrográficas (secciones finas de minerales y rocas) u otros materiales birrefringentes cuyo valor de retardo se encuentra dentro de los límites de cuña.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cuña de cuarzo |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios POL BA-310 |