Learn More
Merck Filtro de membrana de fibra de cuarzo sin aglutinante, láminas
No reacciona con gases ácidos, lo que puede causar lecturas falsas. El filtro de membrana de fibra de cuarzo sin aglutinante es una lámina de fibra de cuarzo hidrófila de 20,32 x 25,4 cm (8 x 10 pulgadas). Estos filtros se utilizan a menudo en el control del aire ambiente para partículas y metales pesados.
Marca: Merck AQFA8X105
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento.Filtros de fibra de cuarzo (tipo AQFA)
Fabricados con fibras de cuarzo sin fibras de vidrio ni aglutinantes. El proceso de fabricación de cuarzo puro de Millipore implica un paso de tratamiento térmico para mejorar la composición y evitar que los filtros reaccionen con gases ácidos, a diferencia de los filtros de fibra de vidrio que pueden reaccionar y provocar lecturas falsas. Esto hace que los filtros de cuarzo sean adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas (como el método de monitorización de aire ambiental PM10 de la EPA de EE. UU.).
Los filtros de cuarzo también presentan buen peso y estabilidad de forma.
Especificaciones
Blanco | |
Fibras de cuarzo | |
1,6 l/min x cm2 | |
50 láminas | |
950 °C | |
Membranas de filtración | |
20 cm |
Filtro de profundidad | |
AQFA | |
Hidrófilo | |
Plano | |
430 µm | |
8,5 x 10 pulg | |
25 cm |