Learn More
Motic™ Placa de retardo de onda de cuarto lambda
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios Motic™ TEC POL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Retarda la luz un cuarto de onda. Para su uso con los siguientes microscopios Motic™:
- Panthera TEC POL Binocular
- Panthera TEC POL Trinocular
- Panthera TEC POL Epi Binocular
- Panthera TEC POL Epi Trinocular
- Panthera TEC POL Digital
- Panthera TEC POL Epi Digital
- Panthera TEC POL (i)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de onda |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Luz de microscopio de retardo |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ TEC POL |