Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 391
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Los papeles de filtro cualitativo de grado 391 Sartorius están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del >98 %.
Marca: Sartorius FT-3-104-045
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Lavado con ácido para lograr una alta pureza
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
84 g/m2 | |
Disco | |
De 2 a 3 μm | |
análisis cuantitativos y gravimétricos, filtración por presión o vacío | |
100/paq. | |
45 mm |
Azul | |
Línteres de algodón | |
180 s | |
391 | |
0,15 mm |