Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 390
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío.Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca:  Sartorius FT-3-103-110
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016861
  • 35.50€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
Verde
De 3 a 5 μm
390
0,16 mm
Disco
De 100 s
100/paq.
110 mm