Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Escherichia coli ATCC™ 8739™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4737085
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Descripción
La Escherichia coli Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ ATCC™ 8739™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3 ml
Aviso sobre pedidos:
1 prueba/vial reconstituido; 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
8739TM* | |
Quanti-Cult | |
Bacilos gramnegativos | |
10 pruebas/kit |
Escherichia coli ATCC™ 8739™ | |
Bactidisk | |
Control de calidad cuantitativo |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.