Learn More
Socorex™ Qualitix™ Micropipette Tips, 1000μL, natural
Superior, autoclavable micropipette tips cover a range of sizes and fit a broad array of micropipette brands. Socorex™ Qualitix™ Micropipette Tips, 1000μL also come in a variety of shapes to facilitate fluid transfer.
Marca: Socorex™ 3090.1000B
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
Descripción
- Cubre una amplia gama de tamaños.
- Esterilizables en autoclave.
- Ajuste de estanqueidad óptimo en pipetas Sotorex™ y amplia compatibilidad con otras marcas.
- Varias versiones de punta disponibles.
Especificaciones
1000 µl | |
Sin filtro | |
Natural | |
Punta normal, punta biselada | |
1/paquete 10paquete/caja | |
Micropipeta |
1000 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
1000/bolsa | |
Sí | |
Qualitix™ |