Learn More
Socorex™ Qualitix™ Micropipette Tips, 1000μL, natural
Superior, autoclavable micropipette tips cover a range of sizes and fit a broad array of micropipette brands. Socorex™ Qualitix™ Micropipette Tips, 1000μL also come in a variety of shapes to facilitate fluid transfer.
Marca: Socorex™ 3070.1000RS
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
Descripción
- Cubre una amplia gama de tamaños.
- Esterilizables en autoclave.
- Ajuste de estanqueidad óptimo en pipetas Sotorex™ y amplia compatibilidad con otras marcas.
- Varias versiones de punta disponibles.
Especificaciones
1000 µl | |
Sin filtro | |
Natural | |
Punta universal, punta fina | |
6/paquete, 8 paquetes/caja | |
Micropipeta |
1000 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
96/gradilla | |
Sí | |
Qualitix™ |