Learn More
Grant Instruments™ Racks QR para baños de circulación calefactada Grant
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas QR Grant Instruments para baños de circulación calefactados Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
Marca: Grant Instruments™ QR-SE
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
- Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Especificaciones
35 tubos | |
Baños de circulación con calentamiento Grant | |
Tubos de 1,5 ml |