Learn More
Grant Instruments™ Racks QR para baños de circulación calefactada Grant
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas QR Grant Instruments para baños de circulación calefactados Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
Marca:  Grant Instruments™ QR-30
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11406477
  • 116.60€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
  • Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Especificaciones
Especificaciones
5 tubos
Baños de circulación con calentamiento Grant
Tubos de 30 mm