Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 800 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Puntos cuánticos de amina (PEG) Qdot™ 800 ITK™
Marca:  Molecular Probes™ Q21571MP
Detalles adicionales : Peso : 0.01050kg
Código de producto. 10354453
  • 1054.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los puntos cuánticos de amina (PEG) Qdot™ 800 ITK™ son el material de partida ideal para preparar conjugados personalizados de proteínas con etiquetas fluorescentes ultrabrillantes y fotoestables u otros biopolímeros. Estas sondas están funcionalizadas con PEG derivado de amina, que evita interacciones no específicas y proporciona una manipulación cómoda para la conjugación. Los puntos cuánticos de amina reaccionan eficientemente con isotiocianatos y ésteres de succinimidilo, o con ácidos carboxílicos nativos usando carbodiimidas solubles en agua como EDC. Estos derivados pueden utilizarse para diversas aplicaciones de etiquetado y seguimiento que requieren fluorescencia ultrabrillante y estable. Nuestros puntos cuánticos de amina Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 8μM y están disponibles en sondas Qdot™ de ocho colores.
Características importantes de los puntos cuánticos de amina Qdot™ ITK™:
  • El punto cuántico de amina Qdot™ 800 ITK™ tiene un máximo de emisión de ∼800 nm
  • Su fluorescencia es muy fotoestable y brillante.
  • Se excitan de forma eficaz con fuentes de excitación de una sola línea.
  • La emisión es estrecha y con gran desplazamiento de stokes.
  • Disponibles en varios colores
  • Es ideal para varias aplicaciones de etiquetado y seguimiento.
    Características de los nanocristales Qdot™
    Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
    Acerca del kit de herramientas de innovador de reactivos Qdot™ ITK™
    Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
    Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
    Además de la forma derivada de carboxilo, ofrecemos puntos cuánticos de Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos carboxilo y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    8 μM
    Punto cuántico
    Ácido carboxílico, cetona, aldehído
    Amina, amina primaria
    Nanocristales Qdot
    800
    250 µl
    Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
    Temperatura ambiente
    Qdot™ 800
    ITK™, Qdot™