Learn More
Aldehído pirúvico dimetil acetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 141.00€
CAS | 6342-56-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
Número MDL | MFCD00008758 |
Clave InChI | ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal |
PubChem CID | 80650 |
Nombre IUPAC | 1,1-dimetoxipropan-2-ona |
SMILES | CC(=O)C(OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10397350
|
Thermo Scientific Acros
173801000 |
100 g |
41.40€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10654852
|
Thermo Scientific Acros
173805000 |
500 g |
141.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6342-56-9 | |
118.13 | |
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N | |
80650 | |
CC(=O)C(OC)OC |
C5H10O3 | |
MFCD00008758 | |
1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal | |
1,1-dimetoxipropan-2-ona |
Especificaciones
Pyruvic aldehyde dimethyl acetal | |
6342-56-9 | |
De incoloro a amarillo | |
143.0°C to 147.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
CH3COCH(OCH3)2 | |
MFCD00008758 | |
1 | |
Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, acetone and thf | |
CC(=O)C(OC)OC | |
118.13 | |
0.85 mPa.s (25°C) | |
98% |
98% | |
-57.0°C | |
1.0000g/mL | |
37°C | |
97.5% min. (GC) | |
C5H10O3 | |
1.3970 to 1.3990 | |
01, IV, 3631 | |
1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal | |
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-dimetoxipropan-2-ona | |
80650 | |
118.13 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 228-735-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.