Learn More
Aldehído pirúvico dimetil acetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10654852 500 g 500 g
10397350 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6342-56-9
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00008758
Clave InChI ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxipropan-2-ona
SMILES CC(=O)C(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -57.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 147.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(OCH3)2
Índice de refracción 1.3970 to 1.3990
Cantidad 500 g
Beilstein 01, IV, 3631
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, acetone and thf
Viscosidad 0.85 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.