Learn More
Piridoxal 5-fosfato (monohidrato), Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP2676-25
Detalles adicionales : CAS : 54-47-7 Peso : 0.08000kg
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033284
  • 452.00€ / 25 g
Envío estimado: 20-04-2022
Descripción
Descripción
  • El PLP es útil para modificar los residuos de lisil y valil y. funciona como coenzima en las reacciones de transaminación formando un enlace de base de Schiff con grupos de lisina sobre aminotransferasa
  • El PLP es una forma activa de vitamina B6
  • También sirve como coenzima en algunas reacciones de decarboxilación y desaminación
Especificaciones
54-47-7
247.14
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
1051
fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
C8H10NO6P
MFCD00006333
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CHEBI:18405
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Pyridoxal 5-Phosphate
Conforms to reference
Blanco
25g
54-47-7
C8H10NO6P
15, 8092
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
1051
247.14
≥98%
Pass Test
Vidrio ámbar
140°C
Monohydrate
≥98%
MFCD00006333
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
247.14
CHEBI:18405
Polvo/Sólido
Videos
SDS Documentos