Learn More
Hidrocloruro de piridina, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 437.00€
CAS | 628-13-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5N·ClH |
Peso molecular (g/mol) | 115.56 |
Clave InChI | AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride |
PubChem CID | 10176127 |
Nombre IUPAC | piridina; hidrocloruro |
SMILES | C1=CC=NC=C1.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10154800
|
Thermo Scientific Acros
222281000 |
100 g | Frasco de plástico |
40.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10398590
|
Thermo Scientific Acros
222285000 |
500 g | Frasco de plástico |
135.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11996311
|
Thermo Scientific Acros
222280025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
437.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
628-13-7 | |
115.56 | |
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride | |
piridina; hidrocloruro |
C5H5N·ClH | |
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N | |
10176127 | |
C1=CC=NC=C1.Cl |
Especificaciones
Pyridine hydrochloride | |
140.0°C to 146.0°C | |
222.0°C to 224.0°C | |
97.5% min. (Argentometry) | |
20,189 | |
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride | |
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N | |
piridina; hidrocloruro | |
10176127 | |
98% | |
Crystals |
628-13-7 | |
Claro a blanco | |
Auténtico | |
C5H5N·ClH | |
01,964; 02,352; 03,239; 04,415 | |
(5% in water) Clear colorless to almost colorless | |
C1=CC=NC=C1.Cl | |
115.56 | |
115.56 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 211-027-4
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Pyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.