Learn More
Hidrocloruro de piridina, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154800 100 g Frasco de plástico 100 g
10398590 500 g Frasco de plástico 500 g
11996311 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10154800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222281000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-13-7 | C5H5N·ClH | 115.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-13-7
Fórmula molecular C5H5N·ClH
Peso molecular (g/mol) 115.56
Clave InChI AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
Nombre IUPAC piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine hydrochloride
Punto de fusión 140.0°C to 146.0°C
Color Claro a blanco
Punto de ebullición 222.0°C to 224.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 20,189
Fieser 01,964; 02,352; 03,239; 04,415
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.56
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.