Learn More
Clorhidrato de piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Pyridine hydrochloride is a classical reagent for cleavage of aryl methyl ethers at 200-220o. It is also used in the demethylation of 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de piridina es un reactivo clásico para la escisión de los éteres de metilo arílico en 200-220o. También se utiliza en la desmetilación de 4,5-dimetil-7-metoxi-1-tetralona.
Solubilidad
Soluble en agua (85 g/100 ml) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
El clorhidrato de piridina es un reactivo clásico para la escisión de los éteres de metilo arílico en 200-220o. También se utiliza en la desmetilación de 4,5-dimetil-7-metoxi-1-tetralona.
Solubilidad
Soluble en agua (85 g/100 ml) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridine hydrochloride |
Punto de fusión | ∼145°C |
Punto de ebullición | 222°C to 224°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 3615340 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water (85g/100 ml) and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.56 |
Porcentaje de pureza | 98% |