Learn More
Pyridine, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15632840
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.9%
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbancia max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 115°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C5H5N
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.